Learn More
Invitrogen™ AccuCheck Counting Beads
AccuCheck Counting Beads
Marke: Invitrogen™ PCB100
424.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
AccuCheck Counting Beads sind eine effiziente Einzelplattform-Methode für absolute Zellzählungen. Die Zellzähler-Beads kombinieren die Vorteile einer direkten Immunphänotypisierung mittels Durchflusszytometrie mit der Verwendung zweier unterschiedlich fluoreszierender Beads (A- und B-Beads). Die beiden Fluorospheren werden als doppelter interner Standard für die Berechnung des Blutvolumens verwendet. Eine vorgegebene Menge an AccuCheck Counting Beads wird in dem „Lyse-no-Wash“-Verfahren zu derselben Menge an markiertem Blut hinzugegeben. Die Beads werden mit den Zellen gezählt. Da die Konzentration der Beads bekannt ist, wird die Anzahl an Zellen je Mikroliter (die absolute Anzahl) bestimmt, indem die Anzahl der gezählten Zellen in Relation zur Gesamtzahl der gezählten Fluoreszenzpunkte gesetzt wird. Die Zellenanzahl wird dann mit der Anzahl der gesamten Fluorospheren pro Volumeneinheit multipliziert. Da das System der AccuCheck Counting Beads zwei verschiedene Fluorospheren in einem bekannten Verhältnis enthält, kann man zur Bestätigung der Richtigkeit des Assays den Anteil beider Bead-Arten überprüfen.Spezifikation
Enthält 1 Flasche AccuCheck Counting Beads (10 ml). Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Fluoreszent | |
Bead für Zellzählung | |
6,36 μm, 6,4 μm | |
Bead A: 488/575-585 nm, Bead B: 635/660-680 nm |
Röhrchen | |
100 | |
Nasseis | |
488 und 633/635 | |
Durchflusszytometer |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.