Learn More
Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem
Artikelnummer. p-6960012 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Accu500 Reinstwassersystem
Accu500 UV Reinstwassersystem
Accu500 UV Reinstwassersystem, mit Spender
RO-Flussrate:
10 l/h
15 l/h
15 l/min
20 l/h
30 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15409699
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Besser als die Wasserstandards ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I. Das Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem ist ein vielseitig einsetzbares Aufreinigungssystem.
  • Das vollautomatische Steuersystem umfasst eine Vorspül- und eine Spülfunktion zur Reinigung der RO-Membran, die Überwachung der RO-Membran- und Kassettennutzungsdauer sowie viele weitere Programme für den bequemen Betrieb
  • Das Vorspülprogramm startet automatisch nach dem Einsetzen einer neuen RO-Membran, so dass keine zusätzlichen Reinigungsverfahren notwendig sind.
  • Zwei sequentiell arbeitende Doppelsäulen-Reinigungskassetten entfernen alle Ionen und organischen Stoffe aus dem Wasser
  • Eine stündliche automatische Systemrezirkulation verhindert das Bakterienwachstum
  • Ein hoch empfindlicher Widerstandssensor misst die Widerstandsfähigkeit
  • Die Elektro- und Wasserfächer sind vollständig isoliert und somit betriebssicherer
  • Zur bequemen Wasserentnahme kann die Dosierzeit vom Bediener eingestellt werden
  • RO- sowie Reinstwasser kann über das Wassersystem entnommen werden
  • Um das gereinigte Wasser vor atmosphärischen Schadstoffen zu schützen, kann das System mit einem 30 l- oder 60 l-PE-Tank mit Füllstandssensor und einem Tankentlüftungsfilter mit CO2-Radikalfänger ausgestattet werden.
  • Ein 0.2μ m-Filter oder ein optionaler Ultrafiltrationsfilter entfernt die letzten Kontaminationen
  • Eigenständiger Reinstwasserspender
  • Externer Spender mit integriertem hochpräzisem Widerstandssensor mit einer Zellkonstante von 0.01 bis 1 cm zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Entnahmepunkt
  • Volumetrische Ausgabe und Kalibrierung
  • Zur bequemen und schnellen, flexiblen Entnahme kann der Griff um 360 Grad gedreht und aus der Halterung genommen werden
Anwendungen:
RO- und Reinstwasser kann in vielen Bereichen verwendet werden. Einige typische Anwendungsmöglichkeiten:
Reinstwasser
  • Vorbereitung der mobilen HPLC-Phase
  • Zubereitung von Reagenz-Blindlösungen
  • Als Probenverdünner für GC, HPLC, AA, ICP-MS und sonstige Analysetechniken
  • Zubereitung von Puffer- und Kulturmedien für Säugetierzellkulturen
  • Zubereitung von molekularbiologischen Reagenzen, usw.
RO-Wasser
  • Reinigung von Glaswaren
  • Spülmaschinen für Glaswaren
  • Wasserbadwasser
  • Autoklavieren
Spezifikation
Leitfähigkeit < 20 μS/cm
Endotoxin-Konzentration <0,001 EU/ml mit einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme
Art des Produktwassers Leitungswasser
Elektrischer Widerstand 18.2 MOhm cm
Typ Accu500 Reinstwassersystem
Speisewasserdruck 1 bis 6 bar
Modell Accu500
Partikel > 0,2 µm/ml <1/ml mit 0.2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme
Feld für die Durchflussrate des gereinigten Wassers 1,5 l/min
RO-Flussrate 10 l/h
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C° bis 45 °C°
Länge (metrisch) 30 cm
Höhe (metrisch) 48 cm
Tiefe (metrisch) 51 cm