Beschreibung
- Die Qualität des Reinstwassers erfüllt oder übertrifft die Wasserstandards ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I
- CE- und RoHS-zertifiziertes System
- Ferndispenser mit integriertem hochpräzisen Widerstandssensor zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Dispensierpunkt mit einer Zellkonstante von 0.01 cm-1
- Zwei Jahre Gewährleistung
Spécification
ASTM, CLSI, CAP, ISO Typ I | |
<0,001 EU/ml mit einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme | |
1,5 l/min (Reinstwasser Typ I) | |
Optional | |
<1/ml (mit einem 0,2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationskartusche mit Anschlussklemme) | |
30 x 51 x 48 cm |
<20 µS/cm | |
TAP, TDS < 1.000 ppm (2.000 µS/cm) | |
Typ 1 und 3 | |
18.2 MOhm cm | |
10, 15, 20, 30 l/h |