Learn More
BRAND™ accu-jet™ S, Pipettierhilfe
GREENER_CHOICE
Mit dem Pipettierhelfer accu-jet™ S holen Sie sich Vielseitigkeit und Ausdauer ins Team.
Marke:  BRAND™ 26361
433.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17384560
  • 457.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 NiMH/AAA
Autoklavierbar
3214,80 ccm
12 Monate
23 cm
639 g
Berry
Polycarbonat, PBT
10°bis 40 °C
23,9 cm
6,2 cm
Videos
  • Brand Accujet S (EN)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
BRAND™ accu-jet™ S, Pipettierhilfe > Berry