Learn More
Micronova™ Accordion Over-Under™ Griff
Für die speziellen Platzbeschränkungen in Isolatoren und Abzugshauben konzipiert
Marke:  Micronova™ QDAH-08
Artikelnummer. 15992221
  • 196.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jedes Teilstück verfügt über ein Scharnier aus Polypropylen und einen Schnellverschluss, um zusätzliche Teile und letztendlich den Moppadapter anbringen zu können
  • Das einzigartige Design ermöglicht es dem Anwender, den eingeklappten Griff in die Durchreiche zu schieben. Im Isolator erweitert er anschließend die Reichweite, damit alle Oberflächen erreicht werden.
  • Außerhalb des Isolators ermöglicht der Akkordeon-Griff dem Anwender, bei Verbindung mit einem Standardgriff den Moppkopf so anzuwinkeln, dass er in einem Reinraum oder einer kontrollierten Umgebung effektiv und komfortabel ‘über und unter’ Hindernissen reinigt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Steril
8 in.
Edelstahlhalterung mit verriegelbarem Schwenkmechanismus, an die verschiedene Adapter angebracht werden können und die als Verlängerung zur Reichweite über und unter Geräten dient
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyethylene
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047603-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/01/2025 Catalog NumberQDAH-08
Chargennummer047482-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberQDAH-08
Chargennummer047430-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberQDAH-08
Chargennummer046283-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberQDAH-08
Chargennummer041890-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2024 Catalog NumberQDAH-08
Name des Produkts
Micronova™ Accordion Over-Under™ Griff > Breite:203,2 (8 in.)