Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC-Säulen
Artikelnummer. 15622747 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15622747
Marke: Thermo Scientific™ 071399V
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 18 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ Acclaim™ Vanquish™ C18 UHPLC-Säulen gewährleisten verbesserte Trennungsleistung und Geschwindigkeit sowie höheren Durchsatz. Diese Umkehrphasen-Säulen wurden in Verbindung mit dem Vanquish UHPLC-System entwickelt, um die erweiterten Druckfähigkeiten und Robustheit des Systems zu nutzen. Das Ergebnis ist ein neues Maß an Trennung, Geschwindigkeit und Durchsatz, das analytische Herausforderungen in Flüssigkeitschromatographie (LC)- und LC-MS-Analysen löst.
Für leistungsstarke Trennungen
Das erweiterte Angebot an Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ und Acclaim VANQUISH UHPLC-Säulen bietet eine größere Auswahl an Selektivität und Formatoptionen, um den unterschiedlichen Anforderungen von UHPLC-Anwendungen gerecht zu werden. Sie bieten:
  • Bessere Trennungen: hohe Effizienz ermöglicht die Trennung von sehr komplexen Gemischen
  • Weitere Ergebnisse: Hohe Effizienz bei hohen Flussraten
  • Einfachere Interaktion: Nahtlose Workflow-Lösung für einfache und unkomplizierte Trennungen
  • Erweiterte Funktionen: Große Auswahl an Selektivitätten und Formaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 21756 psi (1500 bar)
Partikelgröße 2,2 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 18 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Verfahren Bio-LC