Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity Q1 LC-Säulen
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Mit Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1 LC-Säulen lassen sich gleichzeitig die Herbizide Diquat und Paraquat trennen. Diese Säulen verfügen über drei Modi (WCX, WAX, RP) und bieten eine Spurenanalyse mit unerreicht hoher Auflösung und hohem Durchsatz mithilfe von LC-MS-/MS- und LC-UV-Methoden. Die stationäre Phase auf Basis der Nanopolymer-Silika-Hybrid (NSH)-Technologie bietet mehrere Retentionsmechanismen, einschließlich Umkehrphase, Anionenaustausch und Kationenaustausch, für maximale Flexibilität bei der Methodenentwicklung. Optimieren Sie einfach die Selektivität zur Beschleunigung von chromatographischen Trennungen und Steigerung der Produktivität.
- Eindeutige räumliche Trennung von Anionen- und Kationenaustauschbereichen für herausragende chromatographische Leistung
- Einstellbare Selektivität durch Anpassung der Pufferkonzentration der mobilen Phase, des pH-Werts und des Lösungsmittelgehalts
- Schnelle Trennung von hydrophilen ionischen und ionisierbaren Analyten ohne Reagenz mit Ionenpaarbindung
- Ideale Selektivität für die gleichzeitige Trennung von basischen, neutralen und sauren Analyten
- Kompatibilität mit Massenspektrometrie-Detektion, was die Empfindlichkeit erheblich verbessert und gleichzeitig Konformation bietet
- Erhältlich in einer Partikelgröße von 3,0 μm, mit einem Durchmesser von 2,1 und 3,0 mm und in einer Länge von 50 mm
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Ansprüche an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peak-Formen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spécification
Spécification
| Menge | Each |
| pH | 2,5 bis 7,5 |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Porengröße | 300 Å |
| Oberfläche | 100 m2/g |
| Max. Druck | 6000 psi |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 40 °C |
| Afficher plus |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.