Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus HPLC-Säulen
Zur gleichzeitigen Trennung anionischer, nichtionischer, kationischer und amphoterischer Tenside mit CAD- und LC-MS-Detektion.
Marke: Thermo Scientific™ 082773
Beschreibung
Für die Tensidanalyse mit hochempfindlicher Detektion sind die Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus LC-Säulen die beste Wahl. Diese neue Generation von hocheffizienten Säulen auf Silikabasis zeichnet sich durch außergewöhnlich geringes Säulenbluten aus und eignet sich für die Verwendung mit Charged-Aerosol-Detektoren (CAD) und Massenspektrometern (MS). Die Säulen bieten eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim Surfactant Säulen für die empfindliche Trennung einer Vielzahl von Tensiden. Die fortschrittliche Oberflächenchemie bietet Retentionsmechanismen sowohl für Umkehrphase als auch für Anionenaustausch und verbessert die Auflösung von Tensiden erheblich.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Vorsäulenkartusche | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
50 °C | |
Geschützt | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Ja | |
Vorsäulenkartusche |
4,6 mm | |
6000 psi (415 bar) | |
2,5 bis 7,5 | |
300 m²/g | |
L78 | |
Acclaim | |
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch | |
Umkehrphase und Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.