Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HPLC-Säulen für Tenside
Zur hervorragenden Trennung anionischer, nichtionischer und kationischer Tenside mit ELSD- und RI-Detektoren.
194.75 € - 1068.55 €
Spezifikation
pH | 2,5 bis 7,5 |
---|---|
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 300 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Stationäre Phase | Geschützt |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11311823
|
Thermo Scientific™
063201 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
879.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11321823
|
Thermo Scientific™
063203 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
1068.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11331903
|
Thermo Scientific™
068123 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
884.11 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11361923
|
Thermo Scientific™
069701 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
194.75 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11381913
|
Thermo Scientific™
069693 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
260.46 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11321983
|
Thermo Scientific™
071991 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
260.46 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11311943
|
Thermo Scientific™
070085 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
931.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11301943
|
Thermo Scientific™
070084 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
931.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Acclaim™ LC-Säulen für Tenside erzielen Sie für alle Tensidklassen eine ausgezeichnete Trennung. Diese hocheffizienten Säulen auf Silikabasis bieten eine hervorragende Auflösung und einen hervorragenden Durchsatz für HPLC-Trennungen, die mithilfe von UV-Vis, Verdampfungs-Lichtstreuungs-Detektion (ELSD) oder der Brechungsindex-Detektion (refractive index, RI) durchgeführt werden. Die neuartige Oberflächenchemie schafft eine einzigartige Polarität, die die Auflösung für einzelne Oligomere der ethoxylierten Tenside im Vergleich zu herkömmlichen C18-Säulen erheblich verbessert.
Wenn Sie einen aufgeladenen Aerosoldetektor (CAD) oder ein Massenspektrometer (MS) zur Tensidanalyse nutzen, entscheiden Sie sich für die Acclaim Plus LC-Säule für Tenside. Diese hocheffiziente, durchsatzstarke Säule mit hoher Auflösung hat eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim Säule für Tenside, doch sie bietet ein außerordentlich geringes Säulenbluten und bietet damit eine optimale Leistung mit empfindlicheren Detektoren.
Unübertroffene Leistung bei der Trennung eines breiten Tensidspektrums
- Hervorragende Selektivität zur Trennung von anionischen, nichtionischen, kationischen und amphoteren Tensiden
- Beständig gegen Entnetzen bei stark wässrigen mobilen Phasen
- Hält hochgradig hydrophile Verbindungen zurück, wie z. B. hydrotrope Stoffe
- Hervorragende Peakformen, insbesondere für kationische Tenside
- Robuste Trennungen unter verschiedensten Bedingungen
- Erhältlich in einer Partikelgröße von 3,0 und 5,0 μm, mit einem Durchmesser von 2,1, 3,0 und 4,6 mm und in einer Länge von 150 und 250 mm
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Ansprüche an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peak-Formen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
2,5 bis 7,5 | |
300 m²/g | |
Geschützt | |
12 % | |
Ja |
120 Å | |
60 °C | |
Acclaim | |
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.