Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15148754 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
33 mm
150 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
7,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15148754
Marke: Thermo Scientific™ 082740
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Acclaim Produktreihe leistungsstarker Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie eignet sich zur Trennung wasserlöslicher Polymere und Oligomere.
Separate wasserlösliche Polymere und Oligomere mit Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen. Diese leistungsstarken Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie decken folgenden Molekulargewichtsbereich ab: 5 μm, 300 Å. Die Kombination aus einem firmeneigenen, monodispersen, mehrporigen hydrophilen Harz und einer kleinen Partikelgröße sorgt für eine gute Auflösung und Linearität sowie für Wendepunktfreiheit der Kalibrierkurve. Dies ermöglicht eine genaue und zuverlässige Analyse einer Vielzahl wasserlöslicher Polymere.
Die Acclaim SEC-300-Säule ist von 100 bis 50.000 Dalton kalibriert und bietet eine gute Auflösung für Polymere oder Oligomere mit geringerem Molekulargewicht.
Hochleistungsanalyse wasserlöslicher Polymere
  • Hochauflösende Analyse bei geringerem Lösungsmittelverbrauch in verfügbarer Abmessung 4,6 x 300 mm
  • Die stabile Oberflächenbindung führt zu einem geringen Säulenbluten und verbessert die Kompatibilität mit UV-, RI-, MS-, ELSD- und Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Charged Aerosol-Detektoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulen
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 33 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 12
Porengröße 300 Å
Menge Each
Oberfläche 1000 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ N/A
Stationäre Phase Geschützt
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Harz
Säulentyp Größenausschluss
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Größenausschluss
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.