Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HPLC-Säulen für organische Säuren
Artikelnummer. 11331943 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11331943
Marke: Thermo Scientific™ 070087
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Trennung hydrophiler, aliphatischer und aromatischer organischer Säuren.
Die Thermo Scientific™ Acclaim™ Organic Acid LC-Säulen gewährleisten eine herausragende Leistung bei der Trennung von hydrophilen, aliphatischen und aromatischen organischen Säuren. Diese hocheffizienten, Umkehrphasen-Silikasäulen sind mit 100 % wässrigen mobilen Phasen kompatibel und weisen eine ausgezeichnete hydrolytische Stabilität bei niedrigen pH-Werten auf, was eine ausgezeichnete Selektivität bei der Trennung organischer Säuren ermöglicht. Erzielen Sie hochauflösende Trennungen mit schnellen Laufzeiten und minimaler Probenvorbereitung.
Hocheffiziente, durchsatzstarke Analyse von organischen Säuren
  • Ideale Selektivität für gering hydrophile organische Säuren, aliphatische C1- bis C-7Säuren und hydrophile aromatische Säuren
  • Ausgezeichnete Säuleneffizienz und Peak-Formen für organische Säuren
  • Hydrolytische Stabilität bei niedrigen pH-Werten für eine optimale Umkehrphasen-Retention organischer Säuren
  • Praxisgeprüft zur Gewährleistung gleichbleibender hydrophiler organischer Säureseparationen
  • In metallfreien PEEK-Säulenkörpern gepackt, um unerwünschte Wechselwirkungen zwischen den Analyten und dem Säulenkörper zu vermeiden
  • Erhältlich in einer Partikelgröße von 3,0 und 5,0 μm, mit einem Durchmesser von 2,1, 3,0 und 4,0 mm und in einer Länge von 150 und 250 mm
Empfohlen für die Analyse und Qualitätsprüfung von Nahrungsmitteln, Getränken, Medikamenten, chemischen Zwischenstoffen und Umweltschutzproben.
Über die Familie der Acclaim Specialty HPLC-Säulen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Anforderungen an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Flussrate 0,2 bis 0,5 ml/min
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 3000 psi (207 bar) wässrig, 2000 psi (140 bar) organisch
Metallverunreinigung <10.0 ppm Metall insgesamt, <3.0 ppm einzelne Metalle
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
Partikelgrößenverteilung <1.3
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Porenvolumen 1 ml/g
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Oberflächenabdeckung 2,7 mmol/m²
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Geschützt
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 17 %
Säulentyp Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Analysesäule
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.