Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Schutzhalter und -kupplung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Vorrathalter und -kuppler für Ihre Thermo Scientific™ Acclaim™ Vorsäulen. Diese können gesondert oder als Kit erworben werden.
Marke: Thermo Scientific™ 069707
324.78 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Vorrathalter und -kuppler für Ihre Thermo Scientific™ Acclaim™ Vorsäulen. Diese können gesondert oder als Kit erworben werden.
Phase: Acclaim Vorsäulenverbinder V-2
Spezifikation
Acclaim Vorsäulen-Kartuschenhalter, Halter und Kuppler, Kit V-2 | |
Acclaim | |
Vorsäulenhalter und Kuppler | |
Responsibly packaged |
Alle Acclaim Vorsäulenkartuschen | |
Acclaim Guard Kit (Halter und Kuppler) V-2 | |
Each |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.