Learn More
Thermo Scientific™ Nano-Trap-Säulen aus Titandioxid
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Unterstützen Sie mit Thermo Scientific™ Nano-Trap-Säulen aus Titandioxid die Anreicherung von Phosphopeptiden.
Speziell für hochauflösende Peptidtrennungen entwickelt und für alle ESI-MS oder MALDI-MS Applikationen geeignet, einschliesslich Peptid-Mapping bei dem der weite Bereich an Formaten eine maximale Auflösung (Auffindung) oder höheren Durchsatz (Valdierung) ermöglicht. Aufgrund der hohen Beladungskapazität sind Acclaim PepMap Säulen ideal für die Analyse von seltenen Peptiden in komplexen proteomischen Proben geeignet.
--Lieferbar in UHPLC kompatibler Konfiguration mit 5, 3 und 2μm Partikeln mit NanoViper fingertight Fittingen zur einfachen Säuleninstallation mit Null Totvolumen
--Hohe Auflösung bei Proteinanalysen, Biomarker-Auffindung und Systembiologie
--Höchste Empfindlichkeit in der LC-MS aufgrund der einzigartigen Beladbarkeit
--Minimierte Ionen-Unterdrückung für TFA-freie LC-MS
--Ideal für ESI-MS oder MALDI-MS Applikationen
--Höchste Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
--Einfach anwendbare miniaturisierte HPLC auf Spitzenniveau
Die monolithischen PepSwift / ProSwift Säulen wurden für hochauflösende LC-MS Analysen bei der Proteinbestimmung, Biomarker-Auffindung und Systembiologie entwickelt. Auf Basis eines Polystyrol-Divinylbenzen-Copolymers bietet die monolitische Struktur, die einen höheren Massenaustausch und schneller Trennungen erlaubt, eine hochwertige Alternative zu traditionellen Mikropartikel-Sorbentien. Mit diesen Säulen können hochempfindliche Proteomstudien und Biotechanwendungen einfach durchgeführt werden.
Phase: Nano Trap Säule, gepackt mit Titaniumdioxid
Partikelgrösse: 5μm
L/Φ Innen: 10/0,200mm
--Lieferbar in UHPLC kompatibler Konfiguration mit 5, 3 und 2μm Partikeln mit NanoViper fingertight Fittingen zur einfachen Säuleninstallation mit Null Totvolumen
--Hohe Auflösung bei Proteinanalysen, Biomarker-Auffindung und Systembiologie
--Höchste Empfindlichkeit in der LC-MS aufgrund der einzigartigen Beladbarkeit
--Minimierte Ionen-Unterdrückung für TFA-freie LC-MS
--Ideal für ESI-MS oder MALDI-MS Applikationen
--Höchste Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
--Einfach anwendbare miniaturisierte HPLC auf Spitzenniveau
Die monolithischen PepSwift / ProSwift Säulen wurden für hochauflösende LC-MS Analysen bei der Proteinbestimmung, Biomarker-Auffindung und Systembiologie entwickelt. Auf Basis eines Polystyrol-Divinylbenzen-Copolymers bietet die monolitische Struktur, die einen höheren Massenaustausch und schneller Trennungen erlaubt, eine hochwertige Alternative zu traditionellen Mikropartikel-Sorbentien. Mit diesen Säulen können hochempfindliche Proteomstudien und Biotechanwendungen einfach durchgeführt werden.
Phase: Nano Trap Säule, gepackt mit Titaniumdioxid
Partikelgrösse: 5μm
L/Φ Innen: 10/0,200mm
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Trap-Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 0,2 mm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Max. Druck | 7250 psi (500 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Stationäre Phase | Titandioxid |
| Produktlinie | nanoLC |
| Verpackungsmaterial | Titandioxid |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Phase | Umkehrphase |
| Mehr anzeigen |