Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11321923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11321923
Marke: Thermo Scientific™ 069697
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat:Analysesäule; Kohlenstofflast:8%; Porengröße:300 Å; Säulenphase:Umkehrphase
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18-LC-Säulen hochaufgelöstes Peptid-Mapping und Proteintrennungen. Die ultrareinen 3-μm-Silikapartikel reduzieren die Grenzwerte für die Diffusion der Analyten in die stationäre Phase und ermöglichen dadurch schnelle Trennungen mit hoher Auflösung. Im Vergleich zu 5-μm-Säulenpackungen unterstützen die kleineren Partikel auf kürzeren Säulen höhere Durchflussraten und flachere Gradienten und ermöglichen so schnellere Trennungen.
Hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden
  • Hochleistungs-C18-Bindungschemie auf Silika mit Poren von 300 Å
  • Getestet in Anwendungen für den Einsatz im Peptid-Mapping
  • Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
  • Ergänzende Selektivität, hohe Säuleneffizienz und extrem hohe Auflösung
  • Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar eingebetteter Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren
  • Leistungsgeprüft zur Gewährleistung hoher Qualität und Zuverlässigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 6000 psi (414 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2,5 bis 7,5
Porengröße 300 Å
Menge Pack of 2
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Hochreines Silika
Kohlenstoffbeladung 8 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Vorsäulenkartusche
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.