Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120-C18-Säulen
Artikelnummer. p-4523449 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11351783
Marke: Thermo Scientific™ 059142
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 18 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ 120-C18-Säulen die Trennungseffizienz in Ihren Umkehrphasenanwendungen. Diese Säulen zeichnen sich durch ein ultrareines Silikasubstrat mit extrem geringem Metallgehalt zur Minimierung von Tailing-Effekten aus und ermöglichen symmetrische Peakformen. Die einzigartige Bindungschemie liefert eine hervorragende Oberflächenabdeckung, um äußerst vorhersehbare Trennungen durchführen zu können, die nicht von sekundären Wechselwirkungen beeinflusst werden. Verwenden Sie diese hocheffizienten Säulen zur Erzielung maximaler Auflösung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für reproduzierbare Ergebnisse
  • Durch die äußerst hohe Oberflächenabdeckung in Verbindung mit dem sehr niedrigen Metallgehalt sind die Säulen hocheffizient.
  • Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 4500 psi (310 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 18 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged