Learn More
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke
Erzeugen Sie mit diesen Rührwellen einen axialen Fluss im Behälter. IKA™ Rührwellen für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke sind für mittlere bis hohe Drehzahlen ausgelegt.
Marke: IKA™ 0000513500
298.20 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Turbulenzen, hohe Scherkräfte
- Partikelreduktion
- Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
† PTFE-beschichtet
Spezifikation
3,1 in. | |
80 mm | |
13,8 in. | |
R 1300 | |
Dissolverrührer |
0,3 in. | |
8 mm | |
350 mm | |
max. 2000 U/min | |
Edelstahl (316L) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke > R 1300, Rührer, Auflösung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur