Learn More
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke
Erzeugen Sie mit diesen Rührwellen einen axialen Fluss im Behälter. IKA™ Rührwellen für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke sind für mittlere bis hohe Drehzahlen ausgelegt.
Marke:  IKA™ 0000741300
201.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10642781
  • 240.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lokale Scherkräfte
  • Erzeugt einen axialen Fluss im Gefäß
  • Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
† PTFE-beschichtet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,9 in.
100 mm
21,3 in.
R 1345
Propeller-Rührer
0,3 in.
8 mm
540 mm
max. 800 U/min
Edelstahl (316L)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke > R 1345, Rührer, Propeller