Learn More
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke
Erzeugen Sie mit diesen Rührwellen einen axialen Fluss im Behälter. IKA™ Rührwellen für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke sind für mittlere bis hohe Drehzahlen ausgelegt.
Marke:  IKA™ 0000756900
183.47 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10058130
  • 205.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Rühren in runden Gefäßen mit engem Hals
  • Der Effekt ähnelt dem eines 4-flügeligen Propellerrührers
  • Mittlere bis hohe Drehzahlen erforderlich
† PTFE-beschichtet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,3 in.
13,8 in.
R 1352
Zentrifugenrührer
8 mm
350 mm
max. 2000 U/min
Edelstahl (316L)
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    43
    Stunden
    0
    Minuten
    20
    Sekunden
    26
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke > R 1352, Rührer, zentrifugal