Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX6702507
89.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
- Aus Edelstahl der Serie 300
- Der Adapter (XX6702507) ist ein Ersatzteil für den Filterjet™ Lösemittelspender und im Anschluss-Kit für das ZHE Filtersystem für gefährliche Abfälle enthalten
Spezifikation
NPTM an Röhrchen | |
Edelstahl | |
183 cm | |
0.25 Zoll | |
0,63 cm |
Filterjet™ Lösungsmitteldispenser | |
Röhrchenadapter, 1/4 Zoll NPTM an 1/4 Zoll Röhrchen | |
0,25 in | |
6,3 mm |