Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX6702502
126.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
- Hergestellt aus PTFE
- Verbinder: 1/4 in.-NPTF-Winkelanschlüsse für Einlass und Auslass (gekennzeichnet); und 1/4 in.-NPTF für Druckmesser und Entlüftungs-/Überdruckventil
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Ventildichtungen | |
PTFE | |
7 bar (100 psi) |
1/4 Zoll NPTF-Winkelanschlüsse für Einlass und Auslass (gekennzeichnet); 1/4 Zoll NPTF für Druckmesser und Entlüftungs-/Überdruckventil | |
Filterjet™ Lösungsmitteldispenser | |
Unsteril | |
Ventildichtungen |