Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX6702506
247.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
- Aus Polyethylen
- Nicht autoklavierbar
- Mit 0.25 in.-NPT-Adapter
- Maximaler Eingangsdruck: 14 bar (200 psi)
- Länge: 6 ft. (1.83 m)
- Innendurchmesser: 0.6 cm (0.25 in.)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Filterjet™ Lösungsmitteldispenser | |
Unsteril | |
200psi | |
6 ft. | |
0,25 in | |
6,3 mm |
Druckschlauch | |
Polyethylen | |
14 bar (200 psi) | |
Druckschläuche mit 1/4 Zoll NPT-Adapter | |
183 cm | |
6,3 mm |