Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX6702508
89.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
14 bar (200 psi) | |
Schläuche | |
3 m | |
6,3 mm |
Filterjet™ Lösungsmitteldispenser | |
Unsteril | |
200 psi | |
10 ft. | |
0,25 in | |
6,3 mm |