Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX4002500
489.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : net-weight : 0.18048kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Spezifikation
Filterjet™ Lösungsmitteldispenser | |
Filterhalter | |
2,5 cm |
Filterhalter aus Edelstahl | |
0,98 in. |