Learn More
Cytiva Zubehör für die vertikale Elektrophoreseeinheit SE 660
Marke: Cytiva SE6102
84.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
SE 660 Vertikale Elektrophoreseeinheit | |
Glas | |
18 cm |
Glasplatten | |
2/Pckg. | |
16 cm |