Learn More
Cytiva Zubehör für SE 250/260 Mini-Vertical-Geleinheiten: Glasplatte
Marke: Cytiva SE202P-10
112.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
SE 250 vertikale Mini-Gelelektrophoreseeinheit | |
Glas | |
10 cm |
Glasplatten | |
Rechteckig | |
8 cm |