Learn More
Cytiva Zubehör für SE 250/260 Mini-Vertical-Geleinheiten: Gekerbte Aluminiumoxidplatte
Sortiment von Zubehör und Ersatzteilen für SE 250/260 Geleinheiten
70.69 € - 434.00 €
Spezifikation
Typ | Gekerbte Aluminiumoxidplatte |
---|---|
Material | Aluminiumoxid |
Länge (metrisch) | 10 cm |
Breite (metrisch) | 8 cm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11735393
|
Cytiva
SE202N-10 |
SE 250 vertikale Mini-Gelelektrophoreseeinheit |
434.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10279714
|
Cytiva
SE202N |
SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format |
70.69 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
Gekerbte Aluminiumoxidplatte | |
Aluminiumoxid | |
10 cm | |
8 cm |