Learn More
Merck Accessories for Samplicity™ Filtration Systems
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
Ersatzdeckel
Röhrchenset-Anordnung
Material:
Silikon
Thermoplastisches Elastomer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für den Einsatz mit dem Samplicity™ G2 Filtrationssystem.
Mit diesem vakuumbetriebenen System lassen sich 1 bis 8 Proben in Sekundenschnelle und mit minimalem manuellen Aufwand in standardmäßigen HPLC-Fläschchen filtern, und das mit einer höheren Rückgewinnungsrate als bei Spritzenfiltern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Samplicity G2 Filtrationssystem |
| Material | Silikon |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung, Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Röhrchenset-Anordnung |