Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Magnetrührer der RT Basic Serie und RT Touch Serie
Artikelnummer. p-6094305 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
170 mm
220 mm
Typ:
Plattenabdeckung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15228904
Marke: Thermo Scientific™ 88880145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie dieses Zubehör, um das Leistungsverhalten Ihrer Thermo Scientific™ RT Basic-Magnetrührer zu optimieren.
Verwenden Sie dieses Thermo Scientific™ Zubehör für Magnetrührer der RT Basic Serie, um die Leistung Ihres Rührers zu optimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 170 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetrührer der RT Basic Serie und RT Touch Serie
Aufnahmevermögen 96-Well Platten, 384-Well Platten
Typ Plattenabdeckung
Material Silikon