Learn More
Cytiva Zubehör und Ersatzteile für das Amersham™ VacuGene XL Vakuum-Blotting-System
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Typ:
Gel-Stützsieb
Masken
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Für den schnellen Transfer von DNA aus Agarosegelen von bis zu 20 x 30 cm in unter 1 Stunde
- Effiziente und reproduzierbare Transfers verbessern die Blotting-Ergebnisse.
- Ausführung aller Transfer-Vorbereitungsschritte im Gerät
- Präzise Vakuumsteuerung für optimale Transfer-Bedingungen
- Transfer von RNA in weniger als 4 Stunden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Amersham™ VacuGene™ XL Vakuum-Blottingsystem |
| Typ | Masken |