Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für MaxQ™ HP Orbitalschüttler
Nutzen Sie dieses Zubehör für den leistungsstarken Thermo Scientific™ MaxQ™-Orbitalschüttler, um unabhängig von Ihrer Anwendung maximale Flexibilität zu erhalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 194045
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12652785
  • 681.39 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Zubehör für leistungsstarke MaxQ™-Orbitalschüttler, um unabhängig von Ihrer Anwendung maximale Flexibilität zu erhalten.
Beschreibung: Stapelsystem für zwei Tischschüttler, inklusive Schiebegestell und Gestell für Orbitalschüttler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Begasungshähne (ein Gas)
Begasungshähne (ein Gas)
MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481