Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für MaxQ™ HP Orbitalschüttler
Nutzen Sie dieses Zubehör für den leistungsstarken Thermo Scientific™ MaxQ™-Orbitalschüttler, um unabhängig von Ihrer Anwendung maximale Flexibilität zu erhalten.
Marke: Thermo Scientific™ 194040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Zubehör für leistungsstarke MaxQ™-Orbitalschüttler, um unabhängig von Ihrer Anwendung maximale Flexibilität zu erhalten.
Beschreibung: Stapelsystem für zwei Tischschüttler, inklusive Schiebegestell und Gestell für OrbitalschüttlerSpezifikation
Plattformadapter | |
Schnelladapter | |
MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481 |