Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für MaxQ™ HP Orbitalschüttler
Nutzen Sie dieses Zubehör für den leistungsstarken Thermo Scientific™ MaxQ™-Orbitalschüttler, um unabhängig von Ihrer Anwendung maximale Flexibilität zu erhalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 201127
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10719273
  • 2361.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Zubehör für leistungsstarke MaxQ™-Orbitalschüttler, um unabhängig von Ihrer Anwendung maximale Flexibilität zu erhalten.
Beschreibung: Stapelsystem für zwei Tischschüttler, inklusive Schiebegestell und Gestell für Orbitalschüttler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
220 V, 50/60 Hz
0 °C bis 100 °C
50/60 Hz
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
220 V
Datenschreiber
7 Tagesschreiber, 220 V