Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Mehrzweck-Überkopfschüttler
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5/2,0 ml-Röhrchen
10-15 ml, 5-7 ml Röhrchen
14 mm Durchm. Kulturröhrchen
15 ml-Röhrchen
18.5 mm Durchm. Kulturröhrchen
50 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Mehrzweck-Röhrchenrotator bietet Flexibilität mit mehreren Karusselloptionen
- Röhrchenrotator
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 14 mm Durchm. Kulturröhrchen |
| Produkttyp | Tube Carousel |
| Anzahl Positionen | 64 |