Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Mehrzweck-Überkopfschüttler
Artikelnummer. 15574090 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5/2,0 ml-Röhrchen
10-15 ml, 5-7 ml Röhrchen
14 mm Durchm. Kulturröhrchen
15 ml-Röhrchen
18.5 mm Durchm. Kulturröhrchen
50 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15574090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optionales Zubehör zur Erweiterung des Fisher Scientific™ Mehrzweck-Überkopfschüttlers
Der Mehrzweck-Röhrchenrotator bietet Flexibilität mit mehreren Karusselloptionen
  • Röhrchenrotator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 50 ml-Röhrchen
Produkttyp Tube Carousel
Anzahl Positionen 15