Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Schüttler für mehrere Plattformen
Artikelnummer. 15544110 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Festes Röhrchengestell
Feststehendes Röhrchengestell, Durchmesser 40 x 14 mm.
Infusionsflaschenklammer
Kolbenklammer
Plattform mit Gummimatte
Tablar mit Klammern
Trichterklemme
Universalplattform mit justierbaren Stegen
Verstellbares Röhrchengestell
Aufnahmevermögen:
1000-ml-Infusionsflasche
1000 ml-Flaschen
12 x 100 mL Flaschen, 150 mL Becher
2.000 ml-Flasche
3000 ml Flaschen
500-ml-Infusionsflasche
5000 mL
500 ml-Kolben
6 x 250 mL Flaschen, 150 mL Becher
Gefäße
Röhrchen, 40 x 14 mm Durchmesser
Röhrchen, 40 x 16 mm Durchmesser
Trichter
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15544110
Only null left
Add to basket
Add to basket
Erforderliches Zubehör für Fisher Scientific™ Multi-Plattformschüttler
Zubehör für Schüttler mit mehreren Plattformen für mehr Leistungsverhalten und Flexibilität
  • Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aufnahmevermögen 5000 mL
Produkttyp Kolbenklammer
Material Stainless Steel