Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ Ac-rC Phosphoramidite, 28-400 finish bottle
Ac-rC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with Acetyl (Ac) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. RNA phosphoramidites contain a 2'-OH protecting group, tBDMS (tert-butyl dimethylsilyl).
Marke:  Thermo Scientific™ 27-1805-13
Artikelnummer. 17947182
  • 41.20 € / 2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ac-rC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with Acetyl (Ac) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. RNA phosphoramidites contain a 2'-OH protecting group, tBDMS (tert-butyl dimethylsilyl). Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the RNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternate base protection options are also available to allow for faster deprotection and longer oligonucleotide synthesis. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 30 mL Amber bottle with a 28-400 Finish neck style, which is compatible with most MerMade Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-cytidine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C47H64N5O9PSi
Base: rC
Base Protection: Ac
Formula weight: 902.1 g/mol
CAS number: 121058-88-6
HPLC Purity: ≥99%; M-11 Impurity: ≤0.01%
31P NMR Purity: ≥99%; Sum of non-primary peaks in 140-152 ppm range: ≤0.5%; No single PIII impurity >0.3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MerMade Synthesizers
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Schnelle Spaltung
99%
Phosphoramidit
RNA
Pulver
Ac-rC CEP
Cytidine (C)
Raumtemperatur
2 g
TheraPure™
TheraPure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYH1092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1805-13
ChargennummerZA4372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1805-13
ChargennummerZD0262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1805-13
ChargennummerZD1032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1805-13
ChargennummerZK0622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number27-1805-13
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TheraPure™ Ac-rC Phosphoramidite, 28-400 finish bottle > 2 g