Learn More
Tocris Bioscience™ Ac-Cys-NHMe
Building block for the lysine acylation using conjugating enzymes (LACE) technique
153.00 € - 584.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-(Acetylamino)-3-mercapto-N-methylpropanamide
CAS 10061-65-1
Ziel Unnatural Amino Acids
Summenformel C6H12N2O2S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30000012
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7936/10
10 mg
153.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30000025
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7936/50
50 mg
584.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ac-Cys-NHMe is a non-canonical amino acid that is an essential building block for lysine acylation using conjugating enzymes (LACE) technique. LACE is a chemoenzymatic approach that uses an E2 small ubiquitin-like modifier (SUMO)-conjugating enzyme, Ubc9, to conjugate peptide thioesters containing a C-terminal ubiquitin-derived sequence (LRLRGG) to a lysine residue located in a recognition sequence (IKQE) on a protein via an isopeptide bond. Ac-Cys-NHMe can be reacted with a peptide hydrazide to form a reactive peptide thioester, which is the substrate for Ubc9. LACE enables the site-specific modification of proteins at lysine residues to allow attachment of biochemical probes such as fluorophores to proteins or to engineer proteins for site-specific delivery.
Spezifikation
Spezifikation
(2R)-2-(Acetylamino)-3-mercapto-N-methylpropanamide
10061-65-1
Unnatural Amino Acids
C6H12N2O2S
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C