Learn More
Testo™ 635-2 Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Misst Feuchtigkeit und Temperatur verschiedener Materialien, Oberflächen und Umgebungen.Das Testo™ 635-2 Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät funktioniert mit einer Vielzahl optionaler Sensoren.
Marke: Testo™ 0563 6352
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optionale Sensoren für Messungen von Feuchtigkeit/Temperatur/Drucktaupunkt/absolutem Druck
- 2 steckbare und 3 drahtlose Sensoren
- Großer Speicher für bis zu 10.000 Messwerte
- USB-Kabel
- PC-Software zur Protokollierung und Archivierung von Messdaten
Spezifikation
0 bis 100 % | |
NTC: ±0,2 °C (−25 bis 74,9 °C), K TC: ±0,3 °C, −60 °C | |
ABS, TPE, Metall | |
220 x 74 x 46 mm |
0,1 % rF | |
NTC: -40; -150 °C, K TC -200 bis 1.370 °C. | |
0,1 °C | |
428 g |