missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ Schallpegelmessgerät testo 815, mit Mikro, Windschutz, Batterie, Genauigkeitskl. 2

Marke:  Testo™ 0563 8155

Artikelnummer. 10358303

  • 391.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

9 V-Blockbatterie, 6F22
Bestimmen Sie den Geräuschpegel schnell, einfach und zuverlässig im Arbeitsalltag
43 mm
10 in.
32 bis 130 dB
0,1 dB
7 oz.
2 in.
255 x 55 x 43 mm
2 in.
Einstellschraubendreher, integrierte Stativ-Achsschenkelschraube (0,25 in.)
255 mm
Min./max.-Speicher:
5 s
195 g
55 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Testo™ Schallpegelmessgerät testo 815, mit Mikro, Windschutz, Batterie, Genauigkeitskl. 2 > Länge:255mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt