Learn More
Fisherbrand™ MAGWIPE
Die magnetischen Aufbewahrungsbehälter schaffen Platz auf der Arbeitsfläche. Fisherbrand™ MagWipe™ Magnetische Handtuchboxhalter eignen sich zur Organisation gängiger Laborprodukte.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18800kg
Beschreibung
- Aus robustem ABS-Kunststoff in heller, lichtdurchlässiger Farbe
- Mit vier leistungsstarken Magneten für einen sicheren Halt auf den meisten Metalloberflächen
- Für eine 110 x 210 mm große Kiste mit Wischtüchern
Spezifikation
Halter für Kosmetiktuchspender | |
13 x 91 x 98 mm | |
91 mm | |
Wischtücher | |
Kimwipes™ Box in Standardgröße |
Durchscheinend | |
13 mm | |
98 mm | |
ABS-Kunststoff | |
Je 1 |