Learn More
Thermo Scientific™ 1.2-ml-Lagerungsplatte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10544384
Click to view available options
Wellform:
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Rund
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Fit for Purpose:
PCR-fähig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10544384
Marke: Thermo Scientific™ AB0787
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Lagerungsplatten mit U-Boden, 1,2 ml, zur Optimierung der Suspensionszellkultur.
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, chemische Bibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem ISO 9001-konformen Reinraum der Klasse 100.000 mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die die hohe Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiter- und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Eigenschaften
  • Die runde Wellform wurde für eine optimale Probenrückgewinnung entwickelt, die eckige Form zur Maximierung des Probenvolumens innerhalb des ANSI-Formats
  • Jedes Well verfügt über einen eigenen Versiegelungsrand, um Kreuzkontaminationen zu verhindern
  • Wells mit U-Boden, ideal geeignet für die Probenresuspension
  • Polypropylen (AB-1068, Polystyrol)
  • Beständig gegen DMSO (100 %); Ethanol (100 %); Isopropanol (100 %)
  • Geeignet für Autoklavieren (15 Minuten bei 121 °C) oder Gammabestrahlung
  • Versiegelungsoptionen: Klebeversiegelung, Heißversiegelung, Lagerungsplatten-Kappen und Kappenstreifen sowie Lagerungsplatten-Dichtungsmatten
  • Im Reinraum hergestellt
  • ANSI-Format gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
Zertifizierungen
Free from human DNA, RNases, and DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform
Format 96-Well
Beschreibung 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung Großpackung
Bindungsart PP mit geringer Bindungsaffinität
Produktlinie ABgene
Farbe Naturfarben
Produkttyp 96 Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 1200 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 1000 μl
Sterilität Reinraum
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Rund
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
Max. RZB 2000 × g
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 50
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
RNase-frei Ja
Fit for Purpose PCR-fähig
Plate Size ANSI/ SLAS-Standard