Learn More
Thermo Scientific™ 0.8-ml-Lagerungsplatte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10583215
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Rot
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Fit for Purpose:
PCR-fähig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10583215
Marke: Thermo Scientific™ AB0765/R
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.8-ml-Deepwell-Lagerungsplatten für Zellkulturen oder zur Lagerung von Proben.
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Optimieren Sie Ihre Molekularbiologieanwendungen mit Thermo Scientific Lagerungs- und Assay-Platten. Alle Platten werden in unseren Reinräumen hergestellt, um Qualität auf Molekularebene zu gewährleisten. Unser breites Angebot an Polypropylenplatten bietet exzellente Lösungen zur Probenlagerung und Assay-Einrichtung, um leicht mit Verdünnungen und Aliquoten zu arbeiten, sie zu speichern oder zu transportieren. Alle Platten sind im ANSI-Format, für Kompatibilität mit automatisierten Systemen. Um die Lagerung und Verfolgung weiter zu vereinfachen, können alle Platten mit individuellen Strichcodes versehen werden.
  • 0.8 ml maximales Well-Volumen bei Versiegelung mit Klebe- oder Heißversiegelungen
  • 0.70 ml Arbeitsvolumen bei Versiegelung mit Lagerplatten-Deckelstreifen
  • 0.55 ml Arbeitsvolumen bei Versiegelung mit einer 96-Well-Versiegelungsabdeckung
  • Konischer Well-Boden zur leichteren Probenentnahme
Kompatible Versiegelungsfolien: Heißer Klebstoff
Gefährlich: Nein
Maximale Zentrifugalkraft: 2000 g
Max. Vol. (Versiegelungskappe): 0.7 ml
Max. Vol. (Versiegelungsfolie): 0.8 ml
Max. Vol. (Versiegelungsabdeckung): 0.55 ml
Lagerbedingung: Umgebungstemperatur
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Barcode Custom Barcoding Available
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform
Format 96-Well
Beschreibung 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung Einzeln verpackt
Bindungsart PP mit geringer Bindungsaffinität
Produktlinie ABgene
Farbe Rot
Produkttyp 96 Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 800 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Reinraum
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Runder, konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
RNase-frei Yes
Fit for Purpose PCR-fähig
Plate Size ANSI/ SLAS-Standard