Learn More
Thermo Scientific™ 0.8-ml-Lagerungsplatte
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
- Maximales Well-Volumen von 0,8 ml (bei Verschluss mit Klebefolie oder Heißversiegelung)
- 0,70 ml Arbeitsvolumen bei Versiegelung mit Lagerungsplatten-Deckelstreifen
- 0,55 ml Arbeitsvolumen bei Versiegelung mit einer 96-well-Dichtungsmatte
- Konischer Well-Boden für einfache Probenentnahme
Kompatible Verschlussfolie: Heißversiegelung
Gefährlich: Keine
maximale Zentrifugalkraft: 2000 g
Max.-Vol. (Deckeldichtung): 0,7 ml
Max.-Vol. (Filmdichtung): 0,8 ml
Max.-Vol (Mattendichtung): 0,55 ml
Lagerungsbedingung: Umgebungstemperatur
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Custom Barcoding Available |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform |
| Format | 96-Well |
| Beschreibung | 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Bindungsart | PP mit geringer Bindungsaffinität |
| Produktlinie | ABgene |
| Farbe | Gelb |
| Mehr anzeigen |