Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well, 2.2-ml-Polypropylen-Deepwell-Lagerungsplatte
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, chemische Bibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100.000 ISO 9001 mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die die hohe Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiter- und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
- Entwickelt für optimale Probenrückgewinnung
- Jedes der quadratischen Wells verfügt über einen eigenen Versiegelungsrand, um Kreuzkontaminationen zu verhindern
- U-Boden (AB-0661) zur Erleichterung der Resuspendierung oder konischer Boden (AB-0932) zur Erleichterung der Probenentnahme
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform |
| Format | 96-Well |
| Beschreibung | 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Bindungsart | PP mit geringer Bindungsaffinität |
| Produktlinie | ABgene |
| Farbe | Grün |
| Mehr anzeigen |