Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well, 2.2-ml-Polypropylen-Deepwell-Lagerungsplatte
Artikelnummer. 12617426
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Wellform:
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Fit for Purpose:
PCR-fähig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12617426
Marke: Thermo Scientific™ AB0932/B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
2,2 ml DeepWell Aufbewahrungsplatten zur Kultivierung oder Lagerung großer Proben.
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, chemische Bibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100.000 ISO 9001 mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die die hohe Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiter- und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Besondere Merkmale
  • Entwickelt für eine optimale Probenrückgewinnung
  • Jeder quadratische Well ist speziell mit einem unabhängigen Dichtungsrand ausgestattet, um eine Kreuzkontamination zu verhindern
  • U-Boden (AB-0661) zur Unterstützung der Re-Suspendierung oder konischer Boden (AB-0932) zur Erleichterung der Probenentnahme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Custom Barcoding Available
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform
Format 96-Well
Beschreibung 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung Einzeln verpackt
Bindungsart PP mit geringer Bindungsaffinität
Produktlinie ABgene
Farbe Blau
Produkttyp 96 Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
Material Polypropylene
Volumen (metrisch) Well 2200 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Reinraum
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
RNase-frei Yes
Fit for Purpose PCR-fähig
Plate Size ANSI/ SLAS-Standard