Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well, 2.2-ml-Polypropylen-Deepwell-Lagerungsplatte
2,2 ml DeepWell Aufbewahrungsplatten zur Kultivierung oder Lagerung großer Proben.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0788
226.08 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, chemische Bibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100.000 ISO 9001 mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die die hohe Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiter- und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Besondere Merkmale- Entwickelt für eine optimale Probenrückgewinnung
- Jeder quadratische Well ist speziell mit einem unabhängigen Dichtungsrand ausgestattet, um eine Kreuzkontamination zu verhindern
- U-Boden (AB-0661) zur Unterstützung der Re-Suspendierung oder konischer Boden (AB-0932) zur Erleichterung der Probenentnahme
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
96-Well | |
8 x 12 | |
Großpackung | |
ABgene | |
96 Well-Platte | |
Polypropylen | |
96 | |
Reinraum | |
Quadratisch, runder Boden (U-Well) | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
50 | |
50/Karton | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
2200 μl | |
1900 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
5000 × g | |
50 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR-fähig |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30