Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode und Schraubverschluss
Artikelnummer. p-7122792
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.3 ml
2 ml
Menge:
10
1000/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11992341
Marke: Thermo Scientific™ AB1440
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Abgene™ 2D Lagerröhrchen mit Schraubverschluss und Barcode sind die perfekte Lösung für die Lagerung von Proben mit größerem Volumen unter Laborbedingungen bis zu -80 °C.
Die Thermo Scientific™ ABgene 2D Lagerröhrchen mit Schraubverschluss und Barcode sind die perfekte Lösung für die Lagerung von Proben mit größerem Volumen unter Laborbedingungen bis zu -80 °C. Unser Team hat einen guten Ruf für die Unterstützung von Geräten und Verbrauchsmaterialien und kann einfache Methoden zur Verbesserung des Probenmanagements in größeren Mengen in Ihrem Labor mithilfe unserer 2D Lagerröhrchen mit Schraubverschluss und Barcode in Verbindung mit der Thermo Scientific 2D-Barcode-Serie demonstrieren.
Ein 2D-Barcode (unique code) ist im Boden jedes Röhrchens eingekapselt und ermöglicht die sichere Identifikation und Verfolgung von Proben, während Thermo Scientific 2D-Barcode-Lesegeräte die einfache Decodierung und Integration in bestehende Datenbanken und Verfolgungssysteme gestatten.
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • 2D-Barcode ist selbst unter härtesten Laborbedingungen‚ sichtbar‚ und gut zu erkennen.
  • Mit den 2D-Barcode-Lesegeräten der Thermo Scientific Reihe kann der 2D-Barcode jedes Röhrchens sofort decodiert werden. Die Röhrchen können in jede beliebige Applikation oder Datenbank eingelesen bzw. mithilfe verschiedener Datenexportoptionen integriert werden.
  • Sind die Probendaten erst einmal gespeichert, müssen Sie nur noch mithilfe der Suchfunktion der Datenbank nach dem Röhrchen suchen, um sofort auf Probeninformationen zugreifen und den Inhalt jedes einzelnen Lagerungsröhrchens identifizieren zu können.
Überlegenes Design
    Sparen Sie wertvollen Platz im Tiefkühlgerät durch ein innovatives, stapelbares Rack im 6 x 8 Mikrotiterplattenformat für 48 Röhrchen im bekannten Kryokonservierungformat
  • Alphanumerisches Referenzgitter an Rack und Deckel identifizieren deutlich die Position des jeweiligen Lagerungsröhrchens
  • Röhrchen mit Außengewinden verhindern Kontamination
  • Der offene Rackboden ermöglicht das gleichzeitige Lesen aller Barcodes, was Zeit spart und die Effizienz der Einfrier- und Auftauvorgänge erhöht.
  • Im Gegensatz zu anderen Kunststoff- oder Kartonlagerungsboxen gewährleistet das stapelbare, sichere Rack ferner, dass Ihr Tiefkühlgerät aufgeräumt bleibt, was die Probenentnahme beschleunigt.
  • Das V-förmige Innendesign der Wells verringert das Totvolumen und verbessert die Probenrückgewinnung.
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jedes Röhrchen wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt.
  • Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von ABgene Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen
  • Jede Charge mit Lagerungsröhrchen ist auf Dichtheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit von Proben zu gewährleisten.
Empfohlen für:
Entnahme einzelner Proben; Sofortige Probenidentifikation; Sichere Identifikation archivierter Proben; Sicherer Versand von Proben; Lagerung von Genomik-Proben, DMSO-gelösten Verbindungen; Verfolgung von Proben während der Herstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.3 ml
Material Polypropylen
Menge 10
Barcode 2D Barcode
Sterilität Steril
Verpackungsmenge 10 Karton
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0101 fl oz.