Learn More
Invitrogen™ AbC™ Gesamt-Antikörper-Kompensation Bead Kit
Bietet ein konsistentes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren für die Einstellung der Durchflusszytometriekompensation bei der Verwendung von Fluorochrom-konjugierten Maus-, Ratte-, Hamster- oder Kaninchen-Antikörpern mit einem beliebigen Laser in der Durchflusszytometrie.
Marke: Invitrogen™ A10497
288.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
- Breiteste Reaktivität für mehrere Spezies – für die Verwendung mit allen Isotypen von Maus-, Ratte-, Hamster- und Kaninchen-Antikörperkonjugaten
- Hellstes Signal – empfindlichste antikörpereinfangende Beads erhältlich
- Maximale Laserkompatibilität—zur Verwendung mit allen Lasern
- Jedes Kit enthält Polystyrol-Mikrokugeln, die fluoreszierende Antikörperkonjugate binden können (positive Kompensationsbeads) oder inert sind (negative Kompensationsbeads).
- Ideal zur Kompensation mit allen Isotypen der Immunglobuline von Maus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), Ratte (IgG1, IgG2a, IgG2b), Hamster (armenisches IgG und syrisches IgG) und Kaninchen (monoklonale und polyklonal). Zeigt die branchenweit höchste und konsistenteste Reaktivität auf die verschiedenen Subklassen von Immunglobulin.
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen mit AbC™ Totalkompensation-Capture-Beads und 1 Fläschchen mit Negativ-Beads. |
|
6 μm | |
Durchflusszytometer | |
100 Tests | |
Raumtemperatur | |
Kompensations-Beads |
Fluoreszent | |
beliebige Laser (UV bis 633/635) | |
Tube | |
Je 1 | |
AbC™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.