Learn More
Invitrogen™ AbC™ Gesamt-Antikörper-Kompensation Bead Kit
Artikelnummer. 15308666
Click to view available options
Menge:
25 Tests
Je 1
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15308666
Marke: Invitrogen™ A10513
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bietet ein konsistentes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren für die Einstellung der Durchflusszytometriekompensation bei der Verwendung von Fluorochrom-konjugierten Maus-, Ratte-, Hamster- oder Kaninchen-Antikörpern mit einem beliebigen Laser in der Durchflusszytometrie.
  • Breiteste Reaktivität für mehrere Spezies – für die Verwendung mit allen Isotypen von Maus-, Ratte-, Hamster- und Kaninchen-Antikörperkonjugaten
  • Hellstes Signal – empfindlichste antikörpereinfangende Beads erhältlich
  • Maximale Laserkompatibilität—zur Verwendung mit allen Lasern
  • Jedes Kit enthält Polystyrol-Mikrokugeln, die fluoreszierende Antikörperkonjugate binden können (positive Kompensationsbeads) oder inert sind (negative Kompensationsbeads).
  • Ideal zur Kompensation mit allen Isotypen der Immunglobuline von Maus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), Ratte (IgG1, IgG2a, IgG2b), Hamster (armenisches IgG und syrisches IgG) und Kaninchen (monoklonale und polyklonal). Zeigt die branchenweit höchste und konsistenteste Reaktivität auf die verschiedenen Subklassen von Immunglobulin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 6 μm
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen AbC™ Total Compensation Capture Beads und 1 Fläschchen negative Beads.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Anzahl Tests 25 Tests
Menge 25 Tests
Nachweisverfahren Fluoreszent
Anregungswellenlängenbereich beliebige Laser (UV bis 633/635)
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie AbC
Produkttyp Kompensations-Beads
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.