Learn More
Krüss Optronic™ ABBE-Refraktometer, Typ AR 4, Messbereich 1.300-1. 700nD,elektrischer LED-Beleuchtung
Marke:  Krüss Optronic™ AR4
Artikelnummer. 10314631
  • 1880.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal für feste, dickflüssige und flüssige Proben. Ausserdem: temperierbare Prismen, justierbare Mess-Skala, mit Digitalthermometer, Justierwerkzeug, Kalibrierkörper mit eingraviertem Brechungsindex und Kontaktflüssigkeit und LED-Beleuchtung (589) für Messprisma. Modelle mit Trichter- bzw. Durchflusszelle erhältlich (AR 51/AR52).
AR3
Im robustem Gehäuse mit hellem Sehfeld, Thermostat-Anschlüssen und Digitalthermometer -40 - 200°C
Messbereiche: 1,3000-1,7200 nD / 0-95%Brix
Ablesegenauigkeit: ±0,0002 nD / ±0,1%Brix
Skalenteilung: 0,0005 nD / 0,25%Brix
AR4
Mit Skalen- und Prismenbeleuchtung, mit Digitalthermometer
Messbereiche: 0 - 95%Brix Zuckerskala / 1,3000 - 1,7000 nD
Ablesegenauigkeit: 0,1%Brix / 0,0002 nD
Skalenteilung: 0,25%Brix / 0,0005 nD
Typ: AR4
Spezifikation
Spezifikation
Analoges Refraktometer
±0.0002nD
110/220 V
1,3 bis 1,7
ASTM D1218
110/220 V